Läs mer
Fisherbrand™ Upprättstående ULT Frysställ för Microtiter Tallrikar
Produktkod. 15729559 Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
Tallrikar med lock (70)
Tallrikar med lock (84)
Tallrikar med lock (96)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15729559
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand lagerkontrollställ för 96-brunnars och 384-brunnars mikrotiterplattor. De passar alla standardtyper av stående ULT-frysar.
  • Rymmer upp till 96 tallrikar med lock eller 120 tallrikar utan lock
  • Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål
  • Sidoöppning med handtag på framsidan för enkel plåthämtning.
Specifikationer
Produkttyp Frysställ från sidan
Håller Tallrikar med lock (70)
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) 96/384-Tja Microtiter Tallrikar
För användning med (utrustning) Upprättstående ULT Frys
Mått (L x B x H) 466 x 233 x140 mm