Läs mer
Fisherbrand™ Upprättstående ULT Frysställ för Microtiter Tallrikar
Produktkod. 15739559 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
Tallrikar med lock (70)
Tallrikar med lock (84)
Tallrikar med lock (96)
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Förpackningsstorlek
15739559 Tallrikar med lock (84) Varje
15729559 Tallrikar med lock (70) Varje
15749559 Tallrikar med lock (96) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15739559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    830.00 SEK
    783.31 SEK / Paket med 1
    Save 46.69 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand lagerkontrollställ för 96-brunnars och 384-brunnars mikrotiterplattor. De passar alla standardtyper av stående ULT-frysar.
  • Rymmer upp till 96 tallrikar med lock eller 120 tallrikar utan lock
  • Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål
  • Sidoöppning med handtag på framsidan för enkel plåthämtning.
Specifikationer
Håller Tallrikar med lock (84)
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) 96/384-Tja Microtiter Tallrikar
För användning med (utrustning) Upprättstående ULT Frys
Mått (L x B x H) 559 x 233 x140 mm
Produkttyp Frysställ från sidan