Läs mer
Fisherbrand™ Upprättstående ULT Frys skjutbara brickställ
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Håller | 20 (2tum) rutor |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Standard 2 tum. Kryoboxar |
| För användning med (utrustning) | Upprättstående ULT Frys |
| Mått (L x B x H) | 679 x 140 x 225 mm |
| Produkttyp | Glidande brickställ |
| Höjd (metrisk) | 225 mm |
| Bredd (metrisk) | 140 mm |