Läs mer
Fisherbrand™ Upprättstående ULT Frys skjutbara brickställ
Produktkod. 15759559 Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
12 lådor (2 tum)
15 (2 tum) rutor
15 (3 tum) rutor
16 (2 tum) rutor
20 (2tum) rutor
25 (2 tum) rutor
28 (2 tum) rutor
Mått (L x B x H):
419 x 140 x 225 mm
419 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 225 mm
559 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 391 mm
675 x 140 x 280 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 241 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15759559
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand lagerkontrollställ är idealiska för all kylförvaring. De passar alla standardtyper av stående ULT-frysar.
  • Rymmer vanliga kryoboxar
  • Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål
  • Skjutbrickor ger mer flexibilitet och enkel åtkomst till lådorna
Specifikationer
Produkttyp Glidande brickställ
Håller 12 lådor (2 tum)
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Standard 2 tum. Kryoboxar
För användning med (utrustning) Upprättstående ULT Frys
Mått (L x B x H) 419 x 140 x 225 mm