Läs mer
Fisherbrand™ Upprättstående ULT Frys skjutbara brickställ
Handla allt Fisherbrand Produkter
Håller:
12 lådor (2 tum)
15 (2 tum) rutor
15 (3 tum) rutor
16 (2 tum) rutor
20 (2tum) rutor
25 (2 tum) rutor
28 (2 tum) rutor
Mått (L x B x H):
419 x 140 x 225 mm
419 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 225 mm
559 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 391 mm
675 x 140 x 280 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 241 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Glidande brickställ |
| Håller | 15 (2 tum) rutor |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Standard 2 tum. Kryoboxar |
| För användning med (utrustning) | Upprättstående ULT Frys |
| Mått (L x B x H) | 419 x 140 x 280 mm |