Läs mer
Fisherbrand™ Upprättstående ULT Frys skjutbara brickställ
Produktkod. 15789559 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Håller:
12 lådor (2 tum)
15 (2 tum) rutor
15 (3 tum) rutor
16 (2 tum) rutor
20 (2tum) rutor
25 (2 tum) rutor
28 (2 tum) rutor
Mått (L x B x H):
419 x 140 x 225 mm
419 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 225 mm
559 x 140 x 280 mm
559 x 140 x 391 mm
675 x 140 x 280 mm
679 x 140 x 225 mm
679 x 140 x 241 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Mått (L x B x H) Förpackningsstorlek
15789559 20 (2tum) rutor 559 x 140 x 280 mm Varje
15709569 15 (3 tum) rutor 679 x 140 x 241 mm Varje
15719569 20 (2tum) rutor 679 x 140 x 225 mm Varje
15729569 25 (2 tum) rutor 675 x 140 x 280 mm Varje
15759559 12 lådor (2 tum) 419 x 140 x 225 mm Varje
15769559 15 (2 tum) rutor 419 x 140 x 280 mm Varje
15779559 16 (2 tum) rutor 559 x 140 x 225 mm Varje
15799559 28 (2 tum) rutor 559 x 140 x 391 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 15789559
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1275.00 SEK
    1200.17 SEK / Paket med 1
    Save 74.83 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fisherbrand lagerkontrollställ är idealiska för all kylförvaring. De passar alla standardtyper av stående ULT-frysar.
  • Rymmer vanliga kryoboxar
  • Tillverkad av högkvalitativt rostfritt stål
  • Skjutbrickor ger mer flexibilitet och enkel åtkomst till lådorna
Specifikationer
Håller 20 (2tum) rutor
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Standard 2 tum. Kryoboxar
För användning med (utrustning) Upprättstående ULT Frys
Mått (L x B x H) 559 x 140 x 280 mm
Produkttyp Glidande brickställ