Specifikationer
| Håller | 28 (2 tum) rutor |
| Material | Rostfritt stål |
| För användning med (applikation) | Standard 2 tum. Kryoboxar |
| För användning med (utrustning) | Upprättstående ULT Frys |
| Mått (L x B x H) | 559 x 140 x 391 mm |
| Produkttyp | Glidande brickställ |