Specifications
| Timer | Ja |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Spänning | 230 V |
| Kapacitet (metrisk) | 42 L |
| Elektriska krav | 230V, 50/60Hz |
| För användning med (applikation) | Rengör testsilar och slipverktyg snabbt och enkelt |
| Höjd (metrisk) Exteriör | 20 cm |
| Modell | UR 2 |