missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Uracil-1,3-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Uracil-1,3-D2 |
| CAS | 20666-60-8 |
| Molekylformel | C4 D2 H2 N2 O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 2,4(1 H,3 H)-Pyrimidinedione-1,3-d2 (9 CI, ACI), Uracil-1,3-d2 (7 CI, 8 CI), 1,3-Dideuteriouracil, 1,3-Dideuterouracil, [1,3-d2]Uracil, Uracil-1,3-D2 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2 H,(H2,5,6,7,8)/i/hD2 |
| LEDER | [2 H]N1C=CC(=O)N([2 H])C1=O |
| IUPAC-namn | 1,3-dideuteriopyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.099 |
| Formel vikt | 114.04 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?