Läs mer
Uracil-13C,15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Uracil-13C,15N2 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)/i4+1,5+1,6+1 |
| Formel vikt | 115.02 |
| Procent renhet | >95% |