Läs mer
Melford Uracil
Produktkod. 30018918
Change view
Kvantitet:
1 kg
Produktkod. Kvantitet
30018918 1 kg
1 options
Produktkod. 30018918 Leverantör Melford Leverantörsnummer U320001000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 66-22-8
  • Molekylformel: C 4 H 4 N 2 O 2
  • Molekylvikt: 112,09
Specifikationer
CAS 66-22-8
Molekylformel C4H4N2O2
Kvantitet 1 kg