Läs mer
MedChemExpress Uracil
Produktkod. 16482469
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16482469 1 g
1 options
Produktkod. 16482469 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYI0960
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
MedChemExpress Uracil is a common and naturally occurring pyrimidine derivative and one of the four nucleobases in the nucleic acid of RNA.
Specifikationer
Molekylvikt (g/mol) 112.09 g/mol
Produkttyp Natural Products
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Frakt skick Room temperature
Renhet 97.0%
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation DMSO : 33.33 mg/mL (297.35 mM∣Need ultrasonic)
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 66-22-8