Läs mer
Uracil-5,6-d2, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Uracil 5,6-d2 |
| CAS | 24897-52-7 |
| Molekylformel | C4 D2 H2 N2 O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2 H,(H2,5,6,7,8)/i1D,2 D |
| LEDER | [2 H]C1=C([2 H])C(=O)NC(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 5,6-dideuterio-1 H-pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.1 |
| Formel vikt | 114.0398 g/mol |
| Procent renhet | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |