Läs mer
Uracil-5-boronic acid, 95%
Produktkod. 11352209
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352209 1 g 1g
15433637 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352209 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27219.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 70523-22-7 | C4H5BN2O4 | 155.90 g/mol
Den finner sin tillämpning vid undersökning av interaktioner mellan boronsyror och cis-diol-innehållande biomolekyler genom affinitetskapillärelektrofores. Det används också som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den finner sin tillämpning i att undersöka interaktionerna mellan boronsyror och cis-diol-innehållande biomolekyler genom affinitetskapillärelektrofores. Det används också som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 70523-22-7
Molekylformel C4H5BN2O4
Molekylvikt (g/mol) 155.90
MDL-nummer MFCD01318983
InChI-nyckel PVEJOCQTIVCDNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym uracil-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidine-5-boronic acid, 2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dihydroxypyrimidin-5-ylboronic acid, 2,4-dioxo-1h-pyrimidin-5-yl boronic acid, 2,4-dioxo-1,3-dihydropyrimidin-5-ylboronic acid, t6mvmvj ebqq wln, 5-dihydroxyboryluracil
PubChem CID 256205
IUPAC-namn (2,4-dioxo-lH-pyrimidin-5-yl)borsyra
LEDER OB(O)C1=CNC(=O)NC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uracil-5-boronic acid
Smältpunkt >300°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 155.9
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.