Läs mer
Uracil-5-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Uracil-5-D |
| CAS | 24897-50-5 |
| Molekylformel | C4 D H3 N2 O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 2,4(1 H,3 H)-Pyrimidinedione-5-d (9 CI, ACI), Uracil-5-d (7 CI, 8 CI), Uracil-5-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2 H,(H2,5,6,7,8)/i1D |
| LEDER | [2 H]C1=CNC(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | 5-deuterio-1 H-pyrimidin-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 113.093 |
| Formel vikt | 113,034 g/mol |
| Visa mer |