Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Uracil, 99+ %
Produktkod. 11473037
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473037 50 g 50g
11483037 250 g 250g
11463037 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473037 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A15570.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    624.28 SEK
    560.65 SEK / 50g
    Save 63.63 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
CAS: 66-22-8 | C4H4N2O2 | 112,09 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Användningsområde
Uracil framställs genom hydrolys av nukleinsyra och används i biokemisk forskning. Det fungerar som en allosterisk regulator och koenzym för reaktioner i människokroppen och i växter. Det reagerar med fluor för att få 5-fluorouracil, som är ett läkemedel mot cancer. Vidare används det i läkemedelsleverans och i läkemedel. Utöver detta används det i syntesen av koffein och vid bestämning av mikrobiell kontaminering av tomater.
Löslighet
Löslig i vatten, vattenhaltig ammoniak, 1M natriumhydroxidlösning och alkalier. Olösligt i etanol och eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med vatten, luft och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66-22-8
Molekylformel C4H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 112.09
MDL-nummer MFCD00006016
InChI-nyckel ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x
PubChem CID 1174
ChEBI CHEBI:17568
IUPAC-namn lH-pyrimidin-2,4-dion
LEDER O=C1NC=CC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uracil
Smältpunkt ∽330 °C
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 50 g
Beilstein 606623
Merck Index 14,9850
Löslighetsinformation Löslig i vatten, vattenbaserad ammoniak, 1 M natriumhydroxidlösning och alkalier. Olöslig i etanol och eter.
Formel vikt 112.09
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.