Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Uracil, 99+ %
Produktkod. 11483037
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 11483037
Brand: Thermo Scientific Chemicals A15570.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 66-22-8 | C4H4N2O2 | 112.09 g/mol
Uracil framställs genom hydrolys av nukleinsyra och används i biokemisk forskning. Det fungerar som en allosterisk regulator och koenzym för reaktioner i människokroppen och i växter. Det reagerar med fluor för att få 5-fluorouracil, som är ett läkemedel mot cancer. Vidare används det i läkemedelsleverans och i läkemedel. Utöver detta används det i syntesen av koffein och vid bestämning av mikrobiell kontaminering av tomater.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Uracil framställs genom hydrolys av nukleinsyra och används i biokemisk forskning. Det fungerar som en allosterisk regulator och koenzym för reaktioner i människokroppen och i växter. Det reagerar med fluor för att få 5-fluorouracil, som är ett läkemedel mot cancer. Vidare används det i läkemedelsleverans och i läkemedel. Utöver detta används det i syntesen av koffein och vid bestämning av mikrobiell kontaminering av tomater.
Löslighet
Löslig i vatten, vattenhaltig ammoniak, 1M natriumhydroxidlösning och alkalier. Olösligt i etanol och eter.
Anmärkningar
Inkompatibel med vatten, luft och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66-22-8
Molekylformel C4H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 112.09
MDL-nummer MFCD00006016
InChI-nyckel ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x
PubChem CID 1174
ChEBI CHEBI:17568
IUPAC-namn lH-pyrimidin-2,4-dion
LEDER O=C1NC=CC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uracil
Smältpunkt ∼330°C
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 250 g
Beilstein 606623
Merck Index 14,9850
Löslighetsinformation Soluble in water,aqueous ammonia,1M sodium hydroxide solution and alkalies. Insoluble in ethanol and ether.
Formel vikt 112.09
Procent renhet ≥99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.