Läs mer
Uracil, 99,75 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11457421 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457421 25 g 25g
11467421 100 g 100g
11477421 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11457421 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210320425
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    908.00 SEK
    864.64 SEK / 25g
    Save 43.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-08-2026
Kemiska identifierare
CAS 66-22-8
Molekylformel C4H4N2O2
Molekylvikt (g/mol) 112.09
MDL-nummer MFCD00006016
InChI-nyckel ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Synonym uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x
PubChem CID 1174
ChEBI CHEBI:17568
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2,4-dion
LEDER O=C1NC=CC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uracil
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99.75%
Kvantitet 25 g
Formel vikt 112.09
Fysisk form Kristallint pulver