Läs mer
Uracil, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10599200 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10599200 25 g Plastic powder jar 25g
1 options
Produktkod. 10599200 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer U/0030/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 66-22-8
Smältpunkt 335°C
Färg White
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C4H4N2O2
MDL-nummer MFCD00006016
Kvantitet 25 g
Synonym uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x
InChI-nyckel ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=C1NC=CC(=O)N1
IUPAC-namn 1H-pyrimidine-2,4-dione
Molekylvikt (g/mol) 112.09
PubChem CID 1174
ChEBI CHEBI:17568
Formel vikt 112.09g/mol
Fysisk form Powder