Läs mer
Uracil Lyxonucleoside-13C,15N2 5'-Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Uracil Lyxonucleoside-13C,15N2 5'-Phosphate |
| CAS | 25314-57-2 |
| Molekylformel | C813CH1315N2O9P |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1-(5-O-Phosphono-beta-D-lyxofuranosyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione-13C,15N2, 5'-Phosphate-1-beta-D-lyxofuranosyl-uracil-13C,15N2 |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N2O9P/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(20-8)3-19-21(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,10,12,15)(H2,16,17,18)/t4-,6+,7+,8-/m1/s1/i9+1,10+1,11+1 |
| LEDER | O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]1COP(=O)(O)O)[15N]2C=CC(=O)[15NH][13C]2=O |
| IUPAC-namn | [(2R,3R,4S,5R)-5-(2,4-dioxo(213C,1,3-15N2)pyrimidin-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 327.16 |
| Formel vikt | 327.0333 |