Läs mer
Uracil, TRC
Produktkod. 17900885
Change view
Kvantitet:
50 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17900885 5 g
17950435 50 mg
17991795 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17900885 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU8010005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66-22-8
Molekylformel C4 H4 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 112.09
Synonym Uracil (8CI), 2,4-Dihydroxypyrimidine, 2,4-Dioxopyrimidine, 2,4-Pyrimidinediol, 2,4-Pyrimidinedione, 4-Hydroxyuracil, Hybar X, NSC 3970, Pirod, Pyrod, 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Uracil, Lamivudine Imp. F (EP), Fluorouracil Imp. C (EP)
IUPAC-namn 1H-pyrimidin-2,4-dolon
LEDER O=C1NC=CC(=O)N1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uracil
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Formel vikt 112.0273
Procent renhet >95%