Läs mer
Uranine AP (C.I. 45350), Supelco™
Produktkod. 15815160
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15815160 1 kg 1kg
15805160 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15815160 Leverantör Supelco Leverantörsnummer 1084621000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Concentrated for the examination of subterranean waters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 518-47-8
Specifikationer
Smältpunkt >300°C
MDL-nummer MFCD00167039
Kvantitet 1 kg
Synonym Uranine AP (C.I. 45350), Uranine AP (C.I. 45350)
Molekylvikt (g/mol) 376.27