Läs mer
Uranlösning för ICP , 1g/L, HNO3 - matris, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
Specifikationer
Specifikationer
| Lösningen innehåller | HNO3 |
| Koncentration | 1 g/L |
| Kvantitet | 100 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Single-element Standard Solution for ICP. Uranium (U) 1000mg/l in HNO3 2% (S 064)
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H332-Skadligt vid inandning.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P330-Skölj munnen.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .