Läs mer
Uranstandard (utarmad) för ICP/MS, Claritas PPT Kvalitet, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 11466008 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
125 mL
Förpackningsstorlek:
125ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11466008 125 mL 125ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11466008 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer CLU22Y
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
U1000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uranium Standard (Depleted)
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-61-1, 7697-37-2, 7732-18-5
Analyscertifikat Claritas PPT Certificate of Analysis reports up to 68 elements at ppt levels.
CAS Min % 0.1, 2.0, 97.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
CAS Max % 0.1, 2.0, 97.9
Molekylformel U
Teknik ICP-MS
För användning med (utrustning) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
Lösningstyp Standard Solution
InChI-nyckel JFALSRSLKYAFGM-UHFFFAOYSA-N
Typ ICP/ICP-MS Standard
LEDER [U]
IUPAC-namn uran
Lösningsmedel eller matris 2% HNO3
Molekylvikt (g/mol) 238.029
PubChem CID 23989
Kvantitet 125 mL
ChEBI CHEBI:49936
Kvalitet ICP/ICP-MS
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning