Läs mer
Uranstandard: U @ 10 μg/ml i 2 % HNO3, VHG™
Produktkod. 17999359
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17999359 100 ml
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17999359 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLUN100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Uranstandard: U @ 10 μg/ml i 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uranium
CAS 7440-61-1
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Uranium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel U
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym U
InChI formel InChI=1S/U
LEDER [U]
IUPAC-namn Uran
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 238.029
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 238,051 g/mol