Läs mer
Uranstandard: U @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17957989
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17957989 50 ml
17999269 100 ml
17948669 500 ml
17937679 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17957989 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPUN50
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Uranstandard: U @ 1000 μg/ml i 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uranium
CAS 7440-61-1
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Uranium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel U
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym U
InChI formel InChI=1S/U
LEDER [U]
IUPAC-namn Uran
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 238.029
Kvantitet 50 ml
Formel vikt 238,051 g/mol