Läs mer
Uranium Standard: U @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17907539
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17907539 250 ml
17978299 100 ml
17917909 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17907539 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTUN250
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Uranium Standard: U @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Uranium
CAS 7440-61-1
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Uranium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel U
Koncentration 10000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym U
InChI formel InChI=1S/U
LEDER [U]
IUPAC-namn uranium
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Molekylvikt (g/mol) 238.029
Kvantitet 250 ml
Formel vikt 238.051 g/mol