Läs mer
Uranstandard: U @ 10 000 μg/ml i 5 % HNO3, VHG™
Produktkod. 17978299
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17978299 100 ml
17907539 250 ml
17917909 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 17978299 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGTUN100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Uranstandard: U @ 10 000 μg/ml i 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Uranium
CAS 7440-61-1
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Uranium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel U
Koncentration 10 000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym U
InChI formel InChI=1S/U
LEDER [U]
IUPAC-namn Uran
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 238.029
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 238,051 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.