missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Urapidil-d3 (methoxy-d3), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Urapidil-D3 (methoxy-D3) |
| CAS | 1398066-08-4 |
| Molekylformel | C20 D3 H26 N5 O3 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Urapidil-D3 (methoxy-D3), Urapidil-d3, 6-[[3-[4-[2-(Methoxy-d3)phenyl]-1-piperazinyl]propyl]amino]-1,3-dimethyl-2,4(1 H,3 H)-pyrimidinedione |
| InChI formel | InChI=1 S/C20H29N5O3/c1-22-18(15-19(26)23(2)20(22)27)21-9-6-10-24-11-13-25(14-12-24)16-7-4-5-8-17(16)28-3/h4-5,7-8,15,21 H,6,9-14H2,1-3H3/i3D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1N2CCN(CCCNC3=CC(=O)N(C)C(=O)N3C)CC2 |
| IUPAC-namn | 1,3-dimethyl-6-[3-[4-[2-(trideuteriomethoxy)phenyl]piperazin-1-yl]propylamino]pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 390.494 |
| Formel vikt | 390.246 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?