Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Urapidil hydroklorid, 98+%
Beskrivning
alfa-1-adrenoceptorantagonist och 5-HT1A-receptoragonisten
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 500 mg |
| Beskrivning | Vitt |
| Formatera | Powder |
| För användning med (applikation) | alfa-1-adrenoceptorantagonist och 5-HT1A-receptoragonisten |
| Analysera | ≥98 % |
| Formel vikt | 423,93 g/mol |
| Produkttyp | Signaltransduktionsreagens |
| Form | Pulver |
RUO– Endast forskningsanvändning