Läs mer
Urapidil hydroklorid, TRC
Produktkod. 17982225
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17982225 50 mg
30008138 500 mg
17973085 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17982225 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU81540050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 64887-14-5
Molekylformel C20 H29 N5 O3 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 423.94
Synonym 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-[[3-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propyl]amino]-1,3-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 6-[[3-[4-(2-methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propyl]amino]-1,3-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Urapidil hydrochloride
IUPAC-namn 6-[3-[4-(2-metoxifenyl)piperazin-1-yl]propylamino]-1,3-dimetylpyrimidin-2,4-dion; hydroklorid
LEDER Cl.COc1ccccc1N2CCN(CCCNC3=CC(=O)N(C)C(=O)N3C)CC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urapidil Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C20H29N5O3.ClH/c1-22-18(15-19(26)23(2)20(22)27)21-9-6-10-24-11-13-25(14-12-24)16-7-4-5-8-17(16)28-3;/h4-5,7-8,15,21H,6,9-14H2,1-3H3;1H
Formel vikt 423.2037
Procent renhet >95%