Läs mer
Urapidil, MedChemExpress
Produktkod. 16474457
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16474457 50 mg
1 options
Produktkod. 16474457 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB0716
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
MedChemExpress Urapidil is an α1 adrenoreceptor antagonist and a 5-HT1A receptor agonist.
Urapidil is an α1 adrenoreceptor antagonist and a 5-HT1A receptor agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urapidil
CAS 34661-75-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H29N5O3
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 25 mg/mL (64.52 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C1N(C)C(C=C(NCCCN2CCN(C3=CC=CC=C3OC)CC2)N1C)=O
Molekylvikt (g/mol) 387.48
Formel vikt 387.48
Procent renhet 99.94%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation