Läs mer
Urazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10503501 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
5g; Glass bottle
Produktkod.
10503501 5g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10503501 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140740050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urazole
Namnnotering 97%
CAS 3232-84-6
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C2H3N3O2
MDL-nummer MFCD00005225
Kvantitet 5g
Beilstein 26, 192
Merck Index 15, 10051
Synonym urazole, urazol, bicarbamimide, urazole bicarbamide, s-triazole-2,5-diol, s-triazole-3,5-diol, 3,5-dihydroxy-1,2,4-triazole, unii-u4vgb8c36d, u4vgb8c36d, 1h-1,2,4-triazole-3,5 2h,4h-dione
Löslighetsinformation Solubility in water: 2.83g/100mL(0 c). Other solubilities: sparingly soluble in alcohol,practically insoluble in ether
InChI-nyckel UDATXMIGEVPXTR-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1(=O)NC(=O)NN1
IUPAC-namn 1,2,4-triazolidine-3,5-dione
Molekylvikt (g/mol) 101.06
PubChem CID 72916
Formel vikt 101.06
Procent renhet 97%