Läs mer
Urazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Urazole |
| CAS | 3232-84-6 |
| Molekylformel | C2H3N3O2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Urazol (1,2,4-triazolidine-3,5-dione) |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3N3O2/c6-1-3-2(7)5-4-1/h(H3,3,4,5,6,7) |
| LEDER | O=C1NNC(=O)N1 |
| IUPAC-namn | 1,2,4-triazolidine-3,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 101.06 |
| Formel vikt | 101.0225 |