missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

URB602, MedChemExpress

Produktkod. 16499716
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16499716 50 mg
16483168 10 mg
16444456 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16499716 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100792

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress URB602 is a selective monoacylglycerol lipase (MGL) inhibitor, which inhibits rat brain MGL with IC50 of 28±4 μM through a noncompetitive mechanism.

URB602 is a selective monoacylglycerol lipase (MGL) inhibitor, which inhibits rat brain MGL with IC50 of 28±4 μM through a noncompetitive mechanism.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material URB602
Fysisk form Solid
CAS 565460-15-3
Färg White
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C19H21NO2
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (338.55 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(OC1CCCCC1)NC2=CC(C3=CC=CC=C3)=CC=C2
Molekylvikt (g/mol) 295.38
Formel vikt 295.38
Procent renhet 99.51%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.