Läs mer
URB754, TRC
Produktkod. 30455257
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30455257 25 mg
1 options
Produktkod. 30455257 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU82200025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material URB754
CAS 86672-58-4
Molekylformel C16 H14 N2 O2
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H14N2O2/c1-10-3-6-12(7-4-10)17-16-18-14-8-5-11(2)9-13(14)15(19)20-16/h3-9H,1-2H3,(H,17,18)
LEDER Cc1ccc(NC2=Nc3ccc(C)cc3C(=O)O2)cc1
IUPAC-namn 6-metyl-2-(4-metylanilino)-3,1-bensoxazin-4-on
Molekylvikt (g/mol) 266.29
Formel vikt 266.1055