Läs mer
Urea, MP Biomedicals™
Produktkod. 11461702 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 lb.
Förpackningsstorlek:
1lb
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11461702 1 lb. 1lb
1 options
Produktkod. 11461702 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 04821519
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 SEK
    666.00 SEK / 1lb
    Save 34.00 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Specifikationer
CAS 57-13-6
Smältpunkt 133 °C
Molekylformel CH4N2O
Kvantitet 1 lb.
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
Löslighetsinformation Olöslig i alkohol
InChI-nyckel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Molekylvikt (g/mol) 60.06
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376