Läs mer
Urea-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Urea C 13 |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i1+1 |
| Formel vikt | 61.0357 |