Läs mer
Urea-15N2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Urea-15N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)/i2+1,3+1 |
| Formel vikt | 62.0264 |