Läs mer
Melford Urea
Produktkod. 30018917
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018917 5 kg
30018916 500 g
30018915 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30018917 Leverantör Melford Leverantörsnummer U202005000.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
  • CAS-nummer: 57-13-6
  • Molekylformel: CH 4N2 O
  • Molekylvikt: 60,1
Specifikationer
CAS 57-13-6
Anteckningar om renhetsgrad Ultra Pure USP Grade
Molekylformel CH4N2O
Kvantitet 5 kg