Läs mer
Urea,≥ 98 %, molekylärbiologiska reagenskvalitet, MP Biomedicals™
Produktkod. 11446641 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11446641 100 g 100g
11456641 500 g 500g
11466641 1 kg 1kg
11476641 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11446641 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219485780
Kemiska identifierare
CAS 57-13-6
Molekylformel CH4N2O
Molekylvikt (g/mol) 60.056
MDL-nummer MFCD00008022
InChI-nyckel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-namn urea
LEDER C(=O)(N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urea
Färg Vitt
Densitet 1.335g/mL at 25°C (Lit.)
Analysprocentintervall ≥98%
Kvantitet 100 g
Formel vikt 60.06
Kvalitet Molekylärbiologiska reagens
Fysisk form Pulver