Läs mer
Urea, 98+%
Produktkod. 11479493
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479493 2500 g 2500g
11469493 500 g 500g
11489493 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479493 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12360.0E
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.58 SEK
    474.65 SEK / 2500g
    Save 53.93 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60,056 g/mol
Används som proteindenatureringsmedel Urea är ett råtyg för tillverkning av organiska hartser och används som proteindenaturerande tätningsmedel och inom jordbruk, färgämnen, bränslen, funktionella vätskor, intermediärer, färgtillsatser och beläggningstillsatser. Urea används som kvävefrigörande gödselmedel, korroderande alternativ till bergsalt för avisning av vägar, bryningsmedel i fabrikstillverkade kringlor, molnsåddsmedel, ett djupt eutektiskt lösningsmedel och typ av jonisk vätska.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Används som proteindenatureringsmedel Urea är ett råmaterial för tillverkning av organiska hartser och används som proteindenaturerande tätningsmedel och inom jordbruket, färgämnen, bränslen, funktionella vätskor, intermediärer, färgtillsatser och beläggningstillsatser. Urea används som kvävefrigörande gödselmedel, korroderande alternativ till bergsalt för avisning av vägar, bryningsmedel i fabrikstillverkade kringlor, molnsåddsmedel, ett djupt eutektiskt lösningsmedel och typ av jonisk vätska.
Löslighet
Löslig i vatten, alkohol, metanol, glycerol, bensen och koncentrerad saltsyra. Praktiskt taget olöslig i kloroform och eter.
Anmärkningar
Stabil vid rumstemperatur. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-13-6
Molekylformel CH4N2O
Molekylvikt (g/mol) 60.056
MDL-nummer MFCD00008022
InChI-nyckel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-namn urea
LEDER C(=O)(N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urea
Smältpunkt 130 °C till 135 °C
Densitet 1.335
pH 9.2 till 9.5
Odör Ammoniakliknande
Kvantitet 2500 g
Beilstein 635724
Merck Index 14,9867
Löslighetsinformation Löslig i vatten, alkohol, metanol, glycerol, bensen och koncentrerad saltsyra. Praktiskt taget olöslig i kloroform och eter.
Formel vikt 60.06
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.