Läs mer
Urea, 99,5 %, för analys
Produktkod. 10665572 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Plastpåse i återförslutningsbar kartong
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10665572 5 kg Plast trumma 5kg
10123430 1 kg Plastflaska 1kg
11906921 25 kg Plastpåse i återförslutningsbar kartong 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10665572 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140750050
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
För analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-13-6
Molekylformel CH4N2O
Molekylvikt (g/mol) 60.06
InChI-nyckel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-namn urea
LEDER C(=O)(N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urea
Smältpunkt 131,0 °C till 135,0 °C
Färg Vitt
Tändningsrester 0,01 % max
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99.5%
Förpackning Plast trumma
Linjär formel H2NCONH2
Kvantitet 5 kg
Beilstein 03,42
Fieser 01,1262; 02,455
Merck Index 15,10052
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1080 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol, bensen, koncentrerad HCL, praktiskt taget olöslig i kloroform och eter, löslig i metanol: 16,6 g/100 ml, löslig i etanol: 5 g/100 ml
Formel vikt 60.06
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Analys
Olöslig materia 0,01 % max
Fysisk form Fina kristaller
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.