Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Urea, 99,5 %, för molekylärbiologi, DNAs-, RNAse- och proteasfritt
Produktkod. 10366311 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10366311 1 kg Glasflaska 1kg
10543704 5 kg Glasflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10366311 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 327380010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1301.97 SEK
    1169.65 SEK / 1kg
    Save 132.32 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 57-13-6
Molekylformel CH4N2O
Molekylvikt (g/mol) 60.06
MDL-nummer MFCD00008022
InChI-nyckel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-namn urea
LEDER C(=O)(N)N
Specifications
Kemiskt namn eller material Urea
Namnnotering DNAse-, RNAse- och Protease-fria
Abs. (8 M i H2O), (8 M in H2O) vid 0nm, 0,05 max vid 260 nm, 0,05 max vid 280 nm
Smältpunkt 131,0 °C till 135,0 °C
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99,5 % min
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2NCONH2
Kvantitet 1 kg
Beilstein 03, 42
Fieser 01,1262; 02,455
Merck Index 15, 10052
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 1080 g/L (20 °C). Andra lösligheter: löslig i alkohol, bensen, koncentrerad HCL, praktiskt taget olöslig i kloroform och eter, löslig i metanol: 16,6 g/100 ml, löslig i etanol: 5 g/100 ml
Formel vikt 60.06
Procent renhet 99.5%
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Fast
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.