Läs mer
Urea, ≥99,5 %, molekylärbiologisk kvalitet, Ultrapure
Produktkod. 15845488 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15845488 1 kg Plastflaska 1kg
15665327 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15845488 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J75826.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1498.27 SEK
    1218.65 SEK / 1kg
    Save 279.62 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kaotropt medel som används vid denaturering av polyakrylamidgelelektrofores. När 8 M urea inte denatureras tillräckligt kan 40 % formamid ingå. | CAS: 57-13-6 | CH4N2O | 60,056 g/mol
  • Kaotropt medel som används vid denaturerande polyakrylamidgelelektrofores.
  • När 8M urea inte är tillräckligt denaturerande kan 40 % formamid inkluderas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-13-6
Molekylformel CH4N2O
Molekylvikt (g/mol) 60.056
MDL-nummer MFCD00008022
InChI-nyckel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-namn urea
LEDER C(=O)(N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urea
Smältpunkt 132 °C till 135 °C
Densitet 1.335
Förpackning Plastflaska
Linjär formel NH2CONH2
Kvantitet 1 kg
Beilstein 635724
Formel vikt 60.06
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet Molekylärbiologi
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.