Läs mer
Urea,≥ 99 %, (kristallin/ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Produktkod. 11444682 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444682 5 kg 5kg
11434682 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11444682 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219145005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3230.00 SEK
    3072.97 SEK / 5kg
    Save 157.03 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 57-13-6
Molekylformel CH4N2O
Molekylvikt (g/mol) 60.056
InChI-nyckel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-namn urea
LEDER C(=O)(N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urea
Analysprocentintervall ≥99%
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 60.06
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Kristallin