Läs mer
Urea, 99%, (vitt kristallint pulver eller pellets/Ultra Pure), MP Biomedicals
Produktkod. 11412002 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 lb.
5 lb.
Förpackningsstorlek:
1lb
5lb
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11412002 1 lb. 1lb
11422002 5 lb. 5lb
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11412002 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210569501
Kemiska identifierare
CAS 57-13-6
Molekylformel CH4N2O
Molekylvikt (g/mol) 60.056
InChI-nyckel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-namn urea
LEDER C(=O)(N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Urea
Färg Vitt
Analysprocentintervall 99%
Anteckningar om analysprocent 4X Kristalliserad
Kvantitet 1 lb.
Formel vikt 60.1
Kvalitet Ultrapure
Fysisk form Crystalline Powder or Pellets