Läs mer
Urea, for Biochemistry, Specially Pure, Fisher Chemical™
Produktkod. 11438922 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. 11438922
Brand: Fisher Chemical U/P610/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 57-13-6
Molekylformel CH4N2O
Molekylvikt (g/mol) 60.056
MDL-nummer 8022
InChI-nyckel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-namn urea
LEDER C(=O)(N)N
Specifikationer
Smältpunkt 131°C
Färg White
pH 7.5 to 9.5
Förpackning Plastic powder jar
Kvantitet 250 g
Formel vikt 60.06g/mol
Ångtryck 1.25mmHg 25
Fysisk form Solid