Läs mer
Urea, BP, USP , 99,0-100,5 %, 99,0-101,0 % (beräknat torrsubstans), Honeywell Fluka™
Produktkod. 16655743 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
:
25 kg
Produktkod.
16655743 25 kg
1 options
Product Code. 16655743 missing translation for 'mfr' Honeywell Fluka missing translation for 'supplierNo' 15604H25KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifications
Kemiskt namn eller material Urea
CAS 57-13-6
CAS Max % 1
Färg Vitt
Densitet 1.32 g/cm3 (20°C)
pH 9 to 10
Molekylformel CH4N2O
Kvantitet 25 kg
InChI-nyckel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
LEDER NC(N)=O
IUPAC-namn urea
Molekylvikt (g/mol) 60.06
Kvalitet Reagens Pharmacopeia Organics