Läs mer
Urea, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Produktkod. 10687422 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
3 kg
5 kg
Förpackning:
Plastfat
Pulverburk av plast
Förpackningsstorlek:
3kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10687422 5 kg Plastfat 5kg
10102790 500 g Pulverburk av plast 500g
10578260 3 kg Pulverburk av plast 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10687422 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer U/0500/65
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CH4N2O, CAS-nummer-57-13-6, karbamimidsyra, alfadrat, karbonyldiamid, isourea, urevert, ureaphil, pseudourea, ureofil, karbonyldiamin, karbamid, 5 kg, CHEBI:48376, Vit, 60,06g/mol, XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N, 131 grader C, 8022, 60.056, plastfat, 7.5 till 9.5, fast, 1176, C(-O)(N)N
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 57-13-6
Molekylformel CH4N2O
Molekylvikt (g/mol) 60.056
MDL-nummer 8022
InChI-nyckel XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamide, isourea, carbonyldiamide, ureophil, carbonyldiamine, carbamimidic acid, pseudourea, ureaphil, urevert, alphadrate
PubChem CID 1176
ChEBI CHEBI:48376
IUPAC-namn urea
LEDER C(=O)(N)N
Specifikationer
Smältpunkt 131°C
Färg Vitt
pH 7.5 to 9.5
Förpackning Plastfat
Kvantitet 5 kg
Formel vikt 60.06g/mol
Ångtryck 1.25mmHg 25
Fysisk form Fast